Learn More
4,6-Diamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317866 1 g 1 g
11327866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13064.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 645-92-1 | C3H5N5O | 127.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-92-1
Fórmula molecular C3H5N5O
Peso molecular (g/mol) 127.107
Número MDL MFCD00023186
Clave InChI MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
PubChem CID 12583
ChEBI CHEBI:28646
Nombre IUPAC 2,6-diamino-1H-1,3,5-triazina-4-ona
SMILES C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Cantidad 1 g
Beilstein 5570
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.11
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico