Learn More
4,6-diamino-2-(dimetilamino)pirimidina-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Diamino-2-(dimethylamino)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 112636-91-6 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N6/c1-13(2)7-11-5(9)4(3-8)6(10)12-7/h1-2H3,(H4,9,10,11,12) |
| SMILES | CN(C)c1nc(N)c(C#N)c(N)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-diamino-2-(dimetilamino)pirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.097 |