Learn More
Nitrato de (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)guanidina, Mikromol™
Beschreibung
Nitrato de (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)guanidina
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate |
| CAS | 3553-49-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H8 N8 . H N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Metformin Hydrochloride Imp. B (EP), Metformin Imp. B (EP), (4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Nitrate, Metformin Hydrochloride Imp. B (EP) as Nitrate, Metformin Hydrochloride Impurity B as Nitrate, Metformin Impurity B as Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N8.HNO3/c5-1(6)9-4-11-2(7)10-3(8)12-4;2-1(3)4/h(H8,5,6,7,8,9,10,11,12);(H,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)Nc1nc(N)nc(N)n1.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)guanidina; ácido nítrico |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?