Learn More
4',6-Diamidino-2-fenilindol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30134919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134919 25 mg 25 miligramos
30012370 100 mg 100 miligramos
17962585 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41605025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28718-90-3
Fórmula molecular C16 H15 N5 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 350.25
Sinónimo DAPI
Nombre IUPAC 2-(4-carbamimidoilfenil)-1H-indol-6-carboximidamida;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0861