Learn More
Diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol, > 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11421021 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421021 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11421021 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    105.00€ / 10 miligramos
    Ahorro 16.00€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 28718-90-3
Fórmula molecular C16H17Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 350.25
Número MDL MFCD00012681
Clave InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
Nombre IUPAC Dihidrógeno 2-(4-carbamimidoylfenil)-1H-indol-6-dicloruro de carboximidamida
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4', 6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Color Amarillo a naranja
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride