Learn More
4,6-Di-tert-butil-m-cresol, TRC
Código de producto. 30133915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133915 50 g 50 g
17983815 25 g 25 g
17911015 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD42821850G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-39-2
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol, 2,4-Di-tert-butyl-5-methylphenol, 3-Methyl-4,6-di-tert-butylphenol, 4,6-Di-tert-butyl-3-methylphenol, DBMC, Di-tert-Butyl-m-cresol
SMILES Cc1cc(O)c(cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Di-tert-butyl-m-cresol
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-13(16)12(15(5,6)7)9-11(10)14(2,3)4/h8-9,16H,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827