Learn More
4-[[6-Cloro-2-[(4-cianofenil)amino]-4-pirimidinil]oxi]-3,5-dimetilbenzonitrilo (impureza de etravirina 23), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-((6-Chloro-2-((4-cyanophenyl)amino)-4-pyrimidinyl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile |
| CAS | 1070377-34-2 |
| Fórmula molecular | C20H14ClN5O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[[6-Chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile, Etravirine Impurity 23 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14ClN5O/c1-12-7-15(11-23)8-13(2)19(12)27-18-9-17(21)25-20(26-18)24-16-5-3-14(10-22)4-6-16/h3-9H,1-2H3,(H,24,25,26) |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1Oc2cc(Cl)nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[6-cloro-2-(4-cianoanilino)pirimidin-4-il]oxi-3,5-dimetilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.0887 |