Learn More
4-[[6-Cloro-2-[(4-cianofenil)amino]-4-pirimidinil]oxi]-3,5-dimetilbenzonitrilo-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-((6-Chloro-2-((4-cyanophenyl)amino)-4-pyrimidinyl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile-d8 |
| CAS | 1142096-20-5 |
| Fórmula molecular | C20 D8 H6 Cl N5 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[[6-Chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14ClN5O/c1-12-7-15(11-23)8-13(2)19(12)27-18-9-17(21)25-20(26-18)24-16-5-3-14(10-22)4-6-16/h3-9H,1-2H3,(H,24,25,26)/i1D3,2D3,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c(C#N)c([2H])c(c(Oc2cc(Cl)nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-[6-cloro-2-(4-cianoanilino)pirimidin-4-il]oxi-2,6-dideuterio-3,5-bis(trideuteriometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 383.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.139 |