Learn More
4-[6-Cloro-2-(2-(piridin-2-il)etoxi)pirimidin-4-il]morfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-Chloro-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl]morpholine |
| CAS | 544693-01-8 |
| Fórmula molecular | C15H17ClN4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[6-Chloro-2-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]-4-pyrimidinyl]morpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17ClN4O2/c16-13-11-14(20-6-9-21-10-7-20)19-15(18-13)22-8-4-12-3-1-2-5-17-12/h1-3,5,11H,4,6-10H2 |
| SMILES | Clc1cc(nc(OCCc2ccccn2)n1)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 4-[6-cloro-2-(2-piridin-2-iletoxi)pirimidin-4-il]morfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 320.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.104 |