Learn More
4-[(6-Bromohexil)oxi]butilbenceno, Mikromol™
Descripción
4-[(6-Bromohexil)oxi]butilbenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| CAS | 94749-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(6-Bromohexyl)oxy]butylbenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 Br O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, [4-[(6-bromohexyl)oxy]butyl]-, 6-(4-Phenylbutoxy)hexyl bromide, 7-Oxa-11-phenylundecyl bromide, [4-[(6-Bromohexyl)oxy]butyl]benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25BrO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15H2 |
| SMILES | BrCCCCCCOCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(6-bromohexoxi)butilbenceno |
| Mostrar más |