Learn More
4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine, MedChemExpress
Código de producto. 16420797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420797 50 mg 50 miligramos
16404488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111514
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine is a β-amyloid PET (positron emission tomography) tracer that can be used in the diagnosis of neurological diseases, such as Alzheimer's and Down's syndrome.
4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine is a β-amyloid PET (positron emission tomography) tracer that can be used in the diagnosis of neurological diseases, such as Alzheimer's and Down's syndrome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Bromo-2-benzothiazolyl)benzenamine
Forma física Powder
CAS 566169-97-9
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9BrN2S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
SMILES NC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Br)C=C3S2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 305.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.19
Porcentaje de pureza 97.0%