Learn More
4,6-Bis(difenilfosfino)fenoxazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403667 250 mg 250 miligramos
11302429 1 g 1 g
11312429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27330.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 261733-18-0 | C36H27NOP2 | 551.57 g/mol
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, fine chemicals, medical and material synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,6-Bis(difenilfosfino)fenoxazina se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes, productos químicos finos, así como en la síntesis médica y de materiales.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261733-18-0
Fórmula molecular C36H27NOP2
Peso molecular (g/mol) 551.57
Número MDL MFCD03788937
Clave InChI HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-10h-phenoxazine, nixantphos, 10h-phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino, 4,6-bis diphenylphosphanyl-10h-phenoxazine, nixanthphos, n-xantphos, acmc-209gp1, bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-phenoxazine
PubChem CID 3255346
Nombre IUPAC (6-difenilfosfanil-10H-fenoxazin-4-il)-difenilfosfano
SMILES N1C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Punto de fusión 251°C to 254°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.55
Porcentaje de pureza ≥98%