Learn More
4,6-bis(4-nitrofenoxi)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Bis(4-nitrophenoxy)pyrimidine |
| CAS | 1069112-51-1 |
| Fórmula molecular | C16H10N4O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])ncn2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 354.27 |