Learn More
4-(6-Amino-3-piridil)-1-Boc-piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430638 5 g 5 g
15440638 250 mg 250 miligramos
15420638 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54315.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278.36 g/mol
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(6-amino-3-piridil)-1-Boc-piperazina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571188-59-5
Fórmula molecular C14H22N4O2
Peso molecular (g/mol) 278.36
Número MDL MFCD11594962
Clave InChI RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11737525
Nombre IUPAC 4-(6-aminopiridin-3-il)piperazina-1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Cantidad 5 g
Beilstein 10173494
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.35
Porcentaje de pureza 97%