Learn More
Éster etílico del ácido 4-[6-acetil-3-(fenilmetoxi)-2-propilfenoxi]butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-Acetyl-3-(phenylmethoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122714-52-7 |
| Fórmula molecular | C24H30O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O5/c1-4-10-21-22(29-17-19-11-7-6-8-12-19)15-14-20(18(3)25)24(21)28-16-9-13-23(26)27-5-2/h6-8,11-12,14-15H,4-5,9-10,13,16-17H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCc1c(OCc2ccccc2)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-(6-acetil-3-fenilmetoxi-2-propilfenoxi)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 398.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2093 |