Learn More
Éster etílico del ácido 4-[6-acetil-3-(3-bromopropoxi)-2-propilfenoxi]butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-Acetyl-3-(3-bromopropoxy)-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 167211-61-2 |
| Fórmula molecular | C20H29BrO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H29BrO5/c1-4-8-17-18(25-14-7-12-21)11-10-16(15(3)22)20(17)26-13-6-9-19(23)24-5-2/h10-11H,4-9,12-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCc1c(OCCCBr)ccc(C(=O)C)c1OCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 4-[6-acetil-3-(3-bromopropoxi)-2-propilfenoxi]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 429.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.1198 |