Learn More
Éster etílico del ácido 4-[6-acetil-3-[3-[(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenil)tio]propoxi]-2-propilfenoxi]butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[6-Acetyl-3-[3-[(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenyl)thio]propoxy]-2-propylphenoxy]butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 813425-82-0 |
| Fórmula molecular | C31H42O7S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Ethyl 4-[6-Acetyl-3-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenylthio)propoxy]-2-propylphenoxy]butyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H42O7S/c1-6-11-25-27(16-14-24(22(5)33)31(25)38-18-9-13-29(34)36-8-3)37-19-10-20-39-28-17-15-23(21(4)32)30(35)26(28)12-7-2/h14-17,35H,6-13,18-20H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCc1c(O)c(ccc1SCCCOc2ccc(C(=O)C)c(OCCCC(=O)OCC)c2CCC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-[6-acetil-3-[3-(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenil)sulfanilpropoxi]-2-propilfenoxi]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 558.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 558.2651 |