Learn More
4-[6-[(8-Ciclopentilo-6-etenil-7,8-dihidro-5-metil-7-oxopiriido[2,3-d]pirimidina-2-il)amino]-3-piridinil]-1-Piperazina ácido carboxílico 1,1-éster dimetiletil, TRC
Código de producto. 30357916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357916 1 mg -
30364512 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9925631MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1941177-45-2
Fórmula molecular C29H37N7O3
Peso molecular (g/mol) 531.66
Sinónimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[6-[(8-cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl 4-[6-[(8-cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-piperazinecarboxylate (ACI)
Nombre IUPAC tert-butil 4-[6-[(8-ciclopentilo-6-etenil-5-metil-7-oxopirido[2,3-d]pirimidina-2-il)amino]piridina-3-il]piperazina-1-carboxilato
SMILES CC1=C(C=C)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCN(CC5)C(=O)OC(C)(C)C)ncc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[6-[(8-Cyclopentyl-6-ethenyl-7,8-dihydro-5-methyl-7-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]-3-pyridinyl]-1-Piperazinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H37N7O3/c1-6-22-19(2)23-18-31-27(33-25(23)36(26(22)37)20-9-7-8-10-20)32-24-12-11-21(17-30-24)34-13-15-35(16-14-34)28(38)39-29(3,4)5/h6,11-12,17-18,20H,1,7-10,13-16H2,2-5H3,(H,30,31,32,33)