Learn More
4,6,7-tricloroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6,7-Trichloroquinoline |
| CAS | 855763-18-7 |
| Fórmula molecular | C9H4NCl3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-13-9-4-8(12)7(11)3-5(6)9/h1-4H |
| SMILES | Clc1cc2nccc(Cl)c2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6,7-tricloroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 232.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.9409 |