Learn More
4-(6,7-Dimetoxi-quinolina-4-iloxi)-fenilamina, TRC
Código de producto. 30011152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011152 5 g 5 g
30007552 10 g 10 g
30010258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4630455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190728-25-7
Fórmula molecular C17H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 296.32
Sinónimo 4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]benzenamine, 4-[(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]aniline, 6,7-Dimethoxy-4-(4-aminophenoxy)quinoline;[4-[(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]phenyl]amine;
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(N)cc3)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6,7-Dimethoxy-quinolin-4-yloxy)-phenylamine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N2O3/c1-20-16-9-13-14(10-17(16)21-2)19-8-7-15(13)22-12-5-3-11(18)4-6-12/h3-10H,18H2,1-2H3