Learn More
4,6,7,8-Tetrahidro-8-hidroxi-6-metilpirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona (Mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 141635-93-0 |
| Fórmula molecular | C9H11N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N5O2/c1-4-2-5(15)14-8(16)6-7(11-3-10-6)13-9(14)12-4/h3-5,15H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC1CC(O)N2C(=N1)Nc3nc[nH]c3C2=O |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-6-metil-4,6,7,8-tetrahidro-1H-pirimido[1,2-a]purin-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 221.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0913 |