Learn More
4,6,7,8-Tetrahidro-8-hidroxi-6-metilpirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N |
| CAS | 1329499-36-6 |
| Fórmula molecular | C713C2H11N415NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N5O2/c1-4-2-5(15)14-8(16)6-7(11-3-10-6)13-9(14)12-4/h3-5,15H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/i6+1,7+1,10+1 |
| SMILES | CC1CC(O)N2C(=N1)N[13c]3nc[15nH][13c]3C2=O |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-6-metil-4,6,7,8-tetrahidro-1H-pirimido[1,2-a]purin-10-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.095 |