Learn More
4,6,7,8-Tetrahidro-2,5(1H,3H)-quinolinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6,7,8-Tetrahydro-2,5(1H,3H)-quinolinedione |
| CAS | 5057-12-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,6,7,8-Tetrahydro-3,4,5,6,7,8-hexahydrocarbostyril-5-one, NSC 160504 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5H2,(H,10,12) |
| SMILES | O=C1CCC2=C(CCCC2=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 1,3,4,6,7,8-hexahidroquinolina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |