Learn More
4,5Alfa-Epoxi Eplerenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5alpha-Epoxy Eplerenone |
| CAS | 209253-73-6 |
| Fórmula molecular | C24H30O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4alpha,5alpha,7alpha,11alpha,17alpha)-4,5:9,11-Diepoxy-17-hydroxy-3-oxo-gamma-lactone-methylester-pregnane-7,21-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O7/c1-20-11-15-24(29-15)17(13(20)4-8-22(20)9-6-16(26)30-22)12(19(27)28-3)10-23-18(31-23)14(25)5-7-21(23,24)2/h12-13,15,17-18H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,15-,17+,18-,20+,21+,22-,23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@@]23O[C@@H]2C(=O)CC[C@]3(C)[C@@]45O[C@@H]4C[C@@]6(C)[C@@H](CC[C@@]67CCC(=O)O7)[C@H]15 |
| Peso molecular (g/mol) | 430.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.1992 |