Learn More
4,5alfa-epoxi-14-hidroxi-17-(prop-2-enil)-3-(prop-2-eniloxi)morfinan-6-ona (3-O-alilnaloxona), Mikromol™
Descripción
4,5alfa-epoxi-14-hidroxi-17-(prop-2-enil)-3-(prop-2-eniloxi)morfinan-6-ona (3-O-alilnaloxona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-O-Allylnaloxone |
| CAS | 1352085-46-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-O-Allylnaloxone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (5α)-4,5-epoxy-14-hydroxy-17-(2-propen-1-yl)-3-(2-propen-1-yloxy)-morphinan-6-one, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP), Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Naloxone Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO4/c1-3-10-23-11-9-21-18-14-5-6-16(26-12-4-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)13-14/h3-6,17,20,25H,1-2,7-13H2/t17-,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@]12CCC(=O)[C@@H]3Oc4c(OCC=C)ccc5C[C@H]1N(CC=C)CC[C@@]23c45 |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a-hidroxi-9-prop-2-enoxi-3-prop-2-enil-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona |
| Mostrar más |