Learn More
4-{[5-(Trifluorometil)piridina-2-il]oxi}fenol, TRC
Código de producto. 30134802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134802 500 mg 500 miligramos
30136645 100 mg 100 miligramos
30005206 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT901283500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69045-85-8
Fórmula molecular C12H8NO2F3
Peso molecular (g/mol) 255.19
Sinónimo 4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenol2-(4-Hydroxyphenoxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenol4-(5-Trifluoromethylpyridin-2-yloxy)phenol
Nombre IUPAC 4-[5-(trifluorometil)piridina-2-il]oxifenol
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy)phenol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8F3NO2/c13-12(14,15)8-1-6-11(16-7-8)18-10-4-2-9(17)3-5-10/h1-7,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0507