Learn More
Cloruro de 4-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10685187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10685187 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10685187 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00317DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulfonyl chloride
CAS 874838-96-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H7ClF3NO3S
Número MDL MFCD07774162
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, chloro 4-5-trifluoromethyl 2-pyridyloxy phenyl sulfone
Clave InChI XEMAYRPWJCLKBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1
Nombre IUPAC cloruro de 4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxibencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 337.70
PubChem CID 24213828
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.7