Learn More
4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11396775 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10346234 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396775 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 871252-64-1
Fórmula molecular C13H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 251.208
Número MDL MFCD06797372
Clave InChI SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
PubChem CID 2763359
Nombre IUPAC 4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.21
Porcentaje de pureza 90%