Learn More
Ácido butanoico 4-{[5-(Trifluorometil)piridina-2-il]amino}ácido butanoico, TRC
Código de producto. 30456212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456212 50 mg 50 miligramos
30455944 25 mg 25 miligramos
30451668 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT90113550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923121-46-4
Fórmula molecular C10H11N2O2F3
Peso molecular (g/mol) 248.2
Nombre IUPAC 4-[[5-(trifluorometil)piridina-2-il]amino]ácido butanoico
SMILES OC(=O)CCCNc1ccc(cn1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-([5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]amino)butanoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11F3N2O2/c11-10(12,13)7-3-4-8(15-6-7)14-5-1-2-9(16)17/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0773