Learn More
{4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11306785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11306785 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306785 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 613239-75-1
Fórmula molecular C13H10F3NO
Peso molecular (g/mol) 253.22
Número MDL MFCD09817477
Clave InChI VRVOASJNEFKGGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzyl alcohol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methanol, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-phenyl-methanol, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 22280022
Nombre IUPAC [4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil]metanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Nombre del producto químico o material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.22
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.