Learn More
4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |