Learn More
4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11316785 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53016DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892501-99-4
Fórmula molecular C13H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 248.21
Número MDL MFCD09064969
Clave InChI DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229535
Nombre IUPAC 4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]benzonitrilo
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.21
Porcentaje de pureza 97%