Learn More
Ácido 4-[5-(trifluorometil)pirid-2-il]benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10411324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10411324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10411324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53001DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzoic acid
CAS 223127-47-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H8F3NO2
Número MDL MFCD09817475
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzoic acid, benzoic acid,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethylpyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarboxylic acid
Clave InChI FSLUYPHZCSKJJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 267.21
PubChem CID 22730671
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.21
Porcentaje de pureza 95%