Learn More
Ácido 4-(5-trifluorometil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(5-Trifluoromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 340736-76-7 |
| Fórmula molecular | C10H5F3N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[5-(Trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)9-14-7(15-18-9)5-1-3-6(4-2-5)8(16)17/h1-4H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2noc(n2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[5-(trifluorometil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0252 |