Learn More
4',5'-metilenodioxi-2'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4′-5′metilendioxi-2′-nitrobetofenona se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y en investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone |
| Punto de fusión | 121°C to 123°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 199756 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |