Learn More
4',5'-metilenodioxi-2'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332657 1 g 1 g
11342657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11841.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209.157 g/mol
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-5′metilendioxi-2′-nitrobetofenona se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y en investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56136-84-6
Fórmula molecular C9H7NO5
Peso molecular (g/mol) 209.157
Número MDL MFCD00053045
Clave InChI BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 92022
Nombre IUPAC 1-(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 1 g
Beilstein 199756
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.16
Porcentaje de pureza 98%