Learn More
4,(5)-Metílico Mercapto Benzimidazol Sal de Zinc, TRC
Código de producto. 30484160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484160 10 g 10 g
30474656 5 g 5 g
30483781 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30484160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM23787010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61617-00-3
Fórmula molecular C16H14N4S2Zn
Peso molecular (g/mol) 391.82
Sinónimo Antioxidant ZMMBI, Nocrac MMBZ, Rhenogran ZMMBI 50, Vanox ZMTI, Vulkanox ZMB 2, Vulkanox ZMBI, ZMMBI, ZMTI, Zinc 2-Mercaptotoluimidazole, Zinc Methylmercaptobenzimidazole
Nombre IUPAC bis[(4-metil-1H-benzimidazol-2-il)sulfanil]zinc
SMILES Cc1cccc2[nH]c(S[Zn]Sc3nc4c(C)cccc4[nH]3)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,(5)-Methyl Mercapto Benzimidazole Zinc Salt
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C8H8N2S.Zn/c2*1-5-3-2-4-6-7(5)10-8(11)9-6;/h2*2-4H,1H3,(H2,9,10,11);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.9951