Learn More
Cloruro de 4-(5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)bencenosulfonilo (cloruro de valdecoxib sulfonilo), Mikromol™
Código de producto. 30049781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049781 100 mg 100 miligramos
30049995 25 mg 25 miligramos
30460644 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049781 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0937.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de 4-(5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)bencenosulfonilo (cloruro de valdecoxib sulfonilo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride
CAS 509074-26-4
Nombres de analitos o componentes 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonyl Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 Cl N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-benzenesulfonyl Chloride, 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 333.79
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0226 g/mol