Learn More
Ácido 4-(5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)bencenosulfónico dihidrato (ácido valdecoxib sulfónico dihidrato), Mikromol™
Código de producto. 17971996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971996 100 mg 100 miligramos
17931046 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0937.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)bencenosulfónico dihidrato (ácido valdecoxib sulfónico dihidrato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonic Acid Dihydrate
CAS 2987295-53-2
Nombres de analitos o componentes 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonic Acid Dihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 N O4 S . 2 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonic Acid Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13NO4S.2H2O/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13;;/h2-10H,1H3,(H,18,19,20);2*1H2
SMILES O.O.Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)bencenosulfónico;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 351.37
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.0777 g/mol