Learn More
4-(5-Metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10636894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636894 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10377394 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61713CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 946409-19-4
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.218
Número MDL MFCD11109325
Clave InChI SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-benzenemethanamine
PubChem CID 33589501
Nombre IUPAC [4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]metanamina
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 97%