Learn More
Ácido 4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15409995 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15409995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52658.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
CAS 913835-70-8
Punto de fusión 188°C to 190°C
Fórmula molecular C9H9BN2O3
Número MDL MFCD08436062
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenylboronic acid, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, boronicacid, b-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzeneboronic acid, acmc-209r9v, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronicacid
Clave InChI SPSKFVHUUJWUPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C)(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]borónico
Peso molecular (g/mol) 203.992
PubChem CID 44119343
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.99
Porcentaje de pureza 98%