Learn More
4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367104 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10143184 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10367104
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC61704CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 179056-82-7
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD11109323
Clave InChI MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyd, benzaldehyde, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl
PubChem CID 10655207
Nombre IUPAC 4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)benzaldehído
SMILES CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%