Learn More
Ácido 4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10094322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10094322 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10197842 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10094322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34801CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 95124-68-8
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.185
Número MDL MFCD06797475
Clave InChI DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
Nombre IUPAC ácido 4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoico
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%