Learn More
Ácido 4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429580 1 g 1 g
11419580 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50882.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95124-68-8
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.185
Número MDL MFCD06797475
Clave InChI DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
Nombre IUPAC ácido 4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoico
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.19
Porcentaje de pureza 97%