Learn More
4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10612485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10612485 5 g 5 g
10361623 250 mg 250 miligramos
10443223 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10612485 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34804DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 852180-60-0
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD07772818
Clave InChI BJICSBRPQDVEHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 7164589
Nombre IUPAC 4-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzaldehído
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%