Learn More
4,5-Metanocriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,5-Methanochrysene |
| CAS | 202-98-2 |
| Fórmula molecular | C19 H12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-Cyclopenta[def]chrysene, 4,5-Methanochrysene, 4,5-Methylenechrysene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H12/c1-2-7-16-13(4-1)10-15-11-14-6-3-5-12-8-9-17(16)19(15)18(12)14/h1-10H,11H2 |
| SMILES | C1c2cccc3ccc4c5ccccc5cc1c4c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0939 |