Learn More
4(5)-yodoimidazol, TRC
Código de producto. 30390692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390692 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30390692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7081001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(5)-Iodoimidazole
CAS 71759-89-2
Fórmula molecular C3 H3 I N2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Ic1c[nH]cn1
Nombre IUPAC 4-yodo-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 193.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9341