Learn More
4(5)-Yodoimidazol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389006 1 g 1 g
11309016 250 mg 250 miligramos
11399006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20184.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71759-89-2 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71759-89-2
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.98
Número MDL MFCD01632213
Clave InChI BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
Nombre IUPAC 5-yodo-1H-imidazol
SMILES IC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(5)-Iodoimidazole
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1616
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.96
Porcentaje de pureza 94%