Learn More
Clorhidrato de 4(5)-imidazolmetanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406900 5 g 5 g
11416900 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20182.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 32673-41-9 | C4H7ClN2O | 134.56 g/mol
It has been used in the studies on some heterocyclic ligands showing linked ionization effects. 4-(Hydroxymethyl)imidazole HCl has been used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha utilizado en los estudios de algunos ligandos heterocíclicos que muestran efectos de yonización vinculados. El 4-(hidroximetil)imidazol HCl se ha usado en la síntesis de inhibidores peptidomiméticos que contienen imidazol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32673-41-9
Fórmula molecular C4H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 134.56
Número MDL MFCD00012697
Clave InChI WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
Nombre IUPAC 1H-imidazol-5-ilmetanol; clorhidrato
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride
Punto de fusión 104°C to 108°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3562041
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.57
Porcentaje de pureza ≥98%