Learn More
Ácido 4,5-imidazoldicarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10005730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10005730 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10005730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412250250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 570-22-9 | Molecular Formula: C5H4N2O4 | Molecular Weight: 156.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-22-9
Fórmula molecular C5H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 156.10
Número MDL MFCD00005200
Clave InChI ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
Nombre IUPAC ácido 1H-imidazol-4,5-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 5-Imidazoledicarboxylic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 265.0°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.